Få mere at vide
Bromoethane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898430
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898430 250 mL
15808440 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898430 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008710250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-96-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 108.97
Tekniske data
Smeltepunkt -118°C
Tæthed 1.46 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 37°C to 39°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000232
Mængde 250 mL
Synonym Bromoethane, Ethyl bromide, Bromoethane