missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromoethane-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoethane-D5 |
| CAS | 3675-63-6 |
| Molekylær formel | C2 2H5 Br |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 114 |
| Formel vægt | 112.9888 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?