Få mere at vide
Bromethan, 98%
Artikelnummer. 11425173
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425173 2500 g 2500g
11404190 100 g 100g
11415173 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an ozone depleters according to Regulation (EC) No 1005/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12804.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.07 DKK
    799.65 DKK / 2500g
    Spare 88.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an ozone depleters according to Regulation (EC) No 1005/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108,966 g/mol
Bromethan anvendes i organisk syntese til indføring af ethylgruppe. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel, som bedøvelsesmiddel i medicin og som kølemiddel. Det er en vigtig bestanddel af antibankevæske i benzin. Det bruges også til fremstilling af lægemidler som vitamin A samt til fremstilling af flammehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromethan anvendes i organisk syntese til introduktion af ethylgruppe. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel, som bedøvelsesmiddel i medicin og som kølemiddel. Det er en vigtig bestanddel af antibankevæske i benzin. Det bruges også til fremstilling af lægemidler som vitamin A samt til fremstilling af flammehæmmere.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether, chloroform og organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, magnesium, kalium, calcium, natriumoxider, aluminium, zink og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-96-4
Molekylær formel C2H5Br
Molekylvægt (g/mol) 108.966
MDL nummer MFCD00000232
InChI nøgle RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
IUPAC navn bromethan
SMIL CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoethane
Smeltepunkt -119°C
Tæthed 1.461
Kogepunkt 37°C to 39°C
Flammepunkt −23°C (−9°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Lugt Ether-like
Lineær formel BrCH2CH3
Brydningsindeks 1.4235
Mængde 2500 g
FN nummer UN1891
Beilstein 1209224
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3771
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether,chloroform and organic solvents.
Formel vægt 108.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske