Få mere at vide
Bromethan, 98%
Beskrivelse
Bromethan anvendes i organisk syntese til indføring af ethylgruppe. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel, som bedøvelsesmiddel i medicin og som kølemiddel. Det er en vigtig bestanddel af antibankevæske i benzin. Det bruges også til fremstilling af lægemidler som vitamin A samt til fremstilling af flammehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bromethan anvendes i organisk syntese til introduktion af ethylgruppe. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel, som bedøvelsesmiddel i medicin og som kølemiddel. Det er en vigtig bestanddel af antibankevæske i benzin. Det bruges også til fremstilling af lægemidler som vitamin A samt til fremstilling af flammehæmmere.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether, chloroform og organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, magnesium, kalium, calcium, natriumoxider, aluminium, zink og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoethane |
| Smeltepunkt | -119 °C |
| Tæthed | 1.461 |
| Kogepunkt | 37 °C til 39 °C |
| Flammepunkt | −23 °C (−9 °F) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Lugt | Ether-lignende |
| Lineær formel | BrCH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4235 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |