Få mere at vide
Bromoethane-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoethane-2-D |
| CAS | 23705-67-1 |
| Molekylær formel | C2 D H4 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethane-d, 2-bromo- (6 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Bromoethane-2-d1, 2-Deuteroethyl bromide, 2-Bromoethane-1-d, 1-Bromoethane-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]CCBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-deuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.9713 |
| Formel vægt | 108.9637 g/mol |
| Vis mere |