Få mere at vide
Bromoethane-2,2,2-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoethane-d3 |
| CAS | 7439-86-3 |
| Molekylær formel | C2 D3 H2 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl Bromide-d3, 2-Bromoethane-2,2,2-d3;Bromoethane-d3, Ethyl-d3 Bromide, Trideuterioethyl Bromide-d3, 2,2,2-Trideuteroethyl Bromide, 2-Bromo-1,1,1-trideuteroethane |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/I1d3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1-trideuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.98 |
| Formel vægt | 110.9763 g/mol |
| Vis mere |