missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromoethane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoethane-1,1-D2 |
| CAS | 3652-84-4 |
| Molekylær formel | C2 D2 H3 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Bromoethane-1,1-d2, 1,1-Dideuteroethyl bromide, Bromoethane-1,1-d2, 1-Bromoethane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1-dideuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.9774 |
| Formel vægt | 109.97 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?