Få mere at vide
Bromodomain inhibitor-8, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486016 100 mg -
16485418 10 mg -
16428137 5 mg -
16421607 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY128703
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.
Bromodomain inhibitor-8 (Intermediate 21) is a BET bromodomain inhibitor for treating autoimmune and inflammatory diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromodomain inhibitor-8
CAS 1300031-70-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H25ClN2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (222.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)C1=CC=C(C2=CC3=C(N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]3NC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 448.94
Formel vægt 448.94
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation