Få mere at vide
Bromodichloronitromethan, TRC
Artikelnummer. 30136727
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136727 100 mg
30136659 50 mg
30040555 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB683425100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918-01-4
Molekylær formel C Br Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 208.83
Synonym Bromodichloronitromethane (ACI), Dichlorobromonitromethane
IUPAC navn bromo-dichloro-nitromethan
SMIL [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Bromodichloronitromethane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/CBrCl2NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Formel vægt 206.8489
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.