Få mere at vide
Alfa Aesar™ Bromodichloromethane, 98%, stab. with potassium carbonate
Artikelnummer. 11493664
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493664 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11493664 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A11292.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromodichloromethane
Navn note Stabilized with potassium carbonate
CAS 75-27-4
Smeltepunkt -57°C
Kogepunkt 87°C to 89°C
Lugt Chloroform-like
Molekylær formel CHBrCl2
MDL nummer MFCD00000824
Mængde 10 g
Beilstein 1697005
Merck Index 14,1417
Synonym dichlorobromomethane, methane, bromodichloro, bromo dichloro methane, dichloromonobromomethane, monobromodichloromethane, bdcm, bromodichlormethane, unii-7ln464ch2o, ccris 819, stabilized with ethanol
InChI nøgle FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(Cl)(Cl)Br
IUPAC navn bromo(dichloro)methane
Molekylvægt (g/mol) 163.823
PubChem CID 6359
ChEBI CHEBI:34591
Formel vægt 163.83
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromotrichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromotrichloromethane