missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromodichloromethane 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30310517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310517 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310517 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011103ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromodichloromethane
CAS 75-27-4
Analyt- eller komponentnavne Bromodichloromethane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C H Br Cl2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
SMIL ClC(Cl)Br
IUPAC navn bromo(dichloro)methane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 163.83
Mængde 1 ml
Formel vægt 161.8639 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.