Få mere at vide
Bromodichloroacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromodichloroacetonitrile |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2BrCl2N/c3-2(4,5)1-6 |
| Formel vægt | 186.8591 |