Få mere at vide
Bromcyclopropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocyclopropane |
| CAS | 4333-56-6 |
| Molekylær formel | C3H5Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Cyclopropyl bromide, NSC 89692 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| SMIL | BrC1CC1 |
| IUPAC navn | bromocyclopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.98 |
| Formel vægt | 119.9575 |