Få mere at vide
Bromocyclopropane-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocyclopropane-d5 |
| CAS | 1643577-64-3 |
| Molekylær formel | C3 D5 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Cyclopropyl bromide-d5, NSC 89692-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.01 |
| Formel vægt | 124.9888 g/mol |
| Vis mere |