Få mere at vide
Bromocyclopropane-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocyclopropane-d4 |
| CAS | 1398065-55-8 |
| Molekylær formel | C3 D4 H Br |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclopropyl bromide-d4, NSC 89692-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C(Br)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriocyclopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 125 |
| Formel vægt | 123.9826 |