Få mere at vide
Bromcyclopropan, 99%
Beskrivelse
Bromcyklopropan anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det bruges også til fremstilling af cyclopropylborsyre. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bromocyclopropan anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det bruges også til fremstilling af cyclopropylborsyre. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er opløseligt i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocyclopropane |
| Tæthed | 1.515 |
| Kogepunkt | 68 °C til 70 °C |
| Flammepunkt | −6 °C (21 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1900287 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i kloroform og methanol. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |