Få mere at vide
Bromcyclopropan, 99%
Artikelnummer. 11477217
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477217 50 g 50g
11467217 10 g 10g
11487217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14996.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120,977 g/mol
Bromcyklopropan anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det bruges også til fremstilling af cyclopropylborsyre. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocyclopropan anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det bruges også til fremstilling af cyclopropylborsyre. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er opløseligt i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4333-56-6
Molekylær formel C3H5Br
Molekylvægt (g/mol) 120.977
MDL nummer MFCD00001271
InChI nøgle LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
IUPAC navn bromcyclopropan
SMIL C1CC1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclopropane
Tæthed 1.515
Kogepunkt 68 °C til 70 °C
Flammepunkt −6 °C (21 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.46
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1900287
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i kloroform og methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 120.98
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopropyl bromide