Få mere at vide
Bromocyclopropane, 99%
Artikelnummer. 11467217
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467217 10 g 10g
11477217 50 g 50g
11487217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14996.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Bromcyklopropan anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det bruges også til fremstilling af cyclopropylborsyre. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocyclopropan anvendes primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Det bruges også til fremstilling af cyclopropylborsyre. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er opløseligt i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4333-56-6
Molekylær formel C3H5Br
Molekylvægt (g/mol) 120.977
MDL nummer MFCD00001271
InChI nøgle LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
IUPAC navn bromcyclopropan
SMIL C1CC1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclopropane
Tæthed 1.515
Kogepunkt 68°C to 70°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.46
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1900287
Opløselighedsinformation It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 120.98
Procent renhed 99%