Få mere at vide
Bromocyclopentane, TRC
Artikelnummer. 30345621
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30345621 250 g
1 options
Artikelnummer. 30345621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682825250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclopentane
CAS 137-43-9
Molekylær formel C5H9Br
Mængde 250 g
Synonym Cyclopentyl Bromide, NSC 1110
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
SMIL BrC1CCCC1
IUPAC navn bromocyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 149.03
Formel vægt 147.9888