missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromocyclopentane-d9, TRC

Artikelnummer. 30335408
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335408 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30335408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682827100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromocyclopentane-d9
CAS 35468-44-1
Molekylær formel C5 D9 Br
Mængde 100 mg
Synonym 5-Bromo-cyclopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5-d9, Bromo-cyclopentane-d9, Cyclopentyl-d9 Bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
SMIL [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
IUPAC navn 1-bromo-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriocyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 158.08
Formel vægt 157.0453
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.