Få mere at vide
Bromocyclopentane, 98+%
Artikelnummer. p-7022599
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11482807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15455.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromocyclopentan er en precursor, der anvendes til fremstilling af cyclopenten og cyclopentanol. Det er et fedtbromid, som bruges som opløsningsmiddel. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af overfladeaktive stoffer og lægemidler og andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocyclopentan er en precursor, der anvendes til fremstilling af cyclopenten og cyclopentanol. Det er et fedtbromid, som bruges som opløsningsmiddel. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af overfladeaktive stoffer og lægemidler og andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-43-9
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.031
MDL nummer MFCD00001359
InChI nøgle BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC navn bromcyclopentan
SMIL C1CCC(C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclopentane
Tæthed 1.390
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1209256
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 149.04
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromocyclopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Bromocyclopentane