Få mere at vide
Bromocyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30339792
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339792 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6825651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclohexane
CAS 108-85-0
Molekylær formel C6H11Br
Mængde 1 g
Synonym 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207
InChI formel InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMIL BrC1CCCCC1
IUPAC navn bromocyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 163.06
Formel vægt 162.0044