Få mere at vide
Bromocyclohexane, 98%
Artikelnummer. 11404673
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404673 500 g 500g
11494663 100 g 100g
11414673 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11593.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Bromocyclohexan er blevet brugt til at studere ioniseringen af ækvatoriale og aksiale konformationelle isomerer af stol-bromocyclohexanen ved hjælp af vakuum ultraviolet masseanalyseret tærskelioniseringsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bromocyclohexan er blevet brugt
til at studere ioniseringen af ækvatoriale og aksiale konformationelle isomerer af stol-bromocyclohexanen ved hjælp af vakuum ultraviolet masseanalyseret tærskelioniseringsspektroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-85-0
Molekylær formel C6H11Br
Molekylvægt (g/mol) 163.06
MDL nummer MFCD00003819
InChI nøgle AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC navn bromcyclohexan
SMIL BrC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclohexane
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 1.335
Kogepunkt 166°C to 167°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 500 g
Beilstein 1098373
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2730
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 163.06
Procent renhed 98%