Få mere at vide
Bromocycloheptane, 97%
Artikelnummer. 11406326
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406326 5 g 5g
11416326 25 g 25g
11426326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23110.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2404-35-5
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.09
MDL nummer MFCD00004149
InChI nøgle LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC navn bromcycloheptan
SMIL BrC1CCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocycloheptane
Tæthed 1.3
Kogepunkt 71°C to 72°C (10 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.5052
Mængde 5 g
Beilstein 1098389
Formel vægt 177.09
Procent renhed 97%