Få mere at vide
Bromocyclobutan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bromocyclobutane |
| CAS | 4399-47-7 |
| Molekylær formel | C4H7Br |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2 |
| SMIL | BrC1CCC1 |
| IUPAC navn | bromocyclobutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 135 |
| Formel vægt | 133.9731 |