Få mere at vide
Bromocyclobutan, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocyclobutane |
| Tæthed | 1.431 |
| Kogepunkt | 107 °C til 108 °C |
| Flammepunkt | 22 °C (71 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4795 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1900415 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 135.01 |
| Vis mere |