Få mere at vide
Bromocyclobutane, 95%
Artikelnummer. 11465193
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11465193
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12817.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4399-47-7
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.004
MDL nummer MFCD00001317
InChI nøgle KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC navn bromcyclobutan
SMIL C1CC(C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocyclobutane
Tæthed 1.431
Kogepunkt 107°C to 108°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Brydningsindeks 1.4795
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1900415
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 135.01
Procent renhed 95%