Beskrivelse
Bromocresolgrøn (BCG) er et farvestof af triphenylmethanfamilien. Det bruges som en pH-indikator i applikationer som vækstmedier til mikroorganismer og titreringer. Det bruges også som sporingsfarve til DNA-agarosegelelektroforese. Det fungerer som en hæmmer af prostaglandin E 2 transportproteinet.
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Klar til brug reagens eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise volumetriske opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 89 °C |
| CAS | 76-60-8 |
| Molekylær formel | C21H14Br4O5S |
| Tæthed | 0,839 g/cm3 |
| Synonym | BCG |
| Farve | Grøn |
| pH | 3.8 til 5.4 |
| Mængde | 100 mL |
| InChI nøgle | FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BROMOCRESOL GREEN SOLUTION
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol