Få mere at vide
Bromocresol Lilla, TRC
Artikelnummer. 30346416
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30346416 25 g
1 options
Artikelnummer. 30346416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68255525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Mængde 25 g
Synonym 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
SMIL CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O
IUPAC navn 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 540.22
Formel vægt 537.909