Få mere at vide
Bromocresol Lilla, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Purple |
| CAS | 115-40-2 |
| Molekylær formel | C21H16Br2O5S |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.22 |
| Formel vægt | 537.909 |