Få mere at vide
Bromocresol Lilla, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som en pH-indikator og til at måle serumalbuminkoncentrationer. Det bruges som en pH-indikator (5,2-6,8: gul til blå-lilla) og bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af serum-albumin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som en pH-indikator og til at måle serumalbuminkoncentrationer. Det bruges som en pH-indikator (5,2-6,8: gul til blå-lilla) og bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af serum-albumin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol (80 mg/ml), alkohol, methanol (4 mg/ml), methylcellosolve (300 mg/ml) og fortyndede alkalier.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 5,2 (gul) til pH 6,8 (lilla)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Purple |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| CAS | 115-40-2 |
| Molekylær formel | C21H16Br2O5S |
| MDL nummer | MFCD00011681 |
| Beilstein | 359618 |
| Merck Index | 14,1387 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vandig opløsning. Opløselig i ethanol (80 mg/ml), alkohol, methanol (4 mg/ml), methylcellosolve (300 mg/ml) og fortyndede alkalier. |
| InChI nøgle | ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 |
| Vis mere |