Få mere at vide
Bromocresol Purple, Supelco™
Artikelnummer. 15867160
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15867160 25 g
15857160 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15867160 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1030250025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 540.22
Tekniske data
Smeltepunkt 242°C
MDL nummer MFCD00011681
Synonym Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromocresol purple
Mængde 25 g