Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, natriumsalt, ren, vandopløselig, indikator
Artikelnummer. 10791881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791881 5 g Glasflaske 5g
10194560 10 g Glasflaske 10g
10581091 25 g Glasflaske 25g
10561354 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10791881 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229610050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-30-3
Molekylær formel C21H15Br2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 562.204
MDL nummer MFCD00148896
InChI nøgle KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
IUPAC navn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-brom-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple, sodium salt
Navn note Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 1394
Opløselighedsinformation Solubility in water: Soluble
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 562.2
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Visuel overgangsinterval from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Farve Brun til rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver