Få mere at vide
Bromocresol Purple Sodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487781 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11487781 5 g
1 options
Artikelnummer. 11487781 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215051805
Stains and dyes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple Sodium Salt
CAS 62625-30-3
Molekylær formel C21H15Br2NaO5S
MDL nummer MFCD00148896
Synonym 5, 5-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
InChI nøgle KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-brom-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 562.204
PubChem CID 23665568
Formel vægt 562.22
Farve Orange
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver