Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla natriumsalt
Artikelnummer. 11499376
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499376 10 g 10g
11409386 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499376 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A19082.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Bromocresol lilla natriumsalt bruges til at isolere syreproducerende bakterier fra surkålsjuice, og mælkesyrebakterier skalperes af morfologi og dele, derefter morfologiske, fysiologiske og biokemiske interaktioner. Det kan bruges som en fluorescerende farvning til at detektere gærceller med plasmamembranbeskadigelse for antal døde celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocresol lilla natriumsalt bruges til at isolere syreproducerende bakterier fra surkålsjuice, og mælkesyrebakterier skalperes af morfologi og dele, derefter morfologiske, fysiologiske og biokemiske interaktioner. Det kan bruges som en fluorescerende farvning til at detektere gærceller med plasmamembranbeskadigelse for antal døde celler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 5,2 (gul) til pH 6,8 (lilla)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-30-3
Molekylær formel C21H15Br2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 562.204
MDL nummer MFCD00148896
InChI nøgle KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
IUPAC navn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-brom-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple sodium salt
Smeltepunkt ∼255°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 562.22
Mængde 10 g