Få mere at vide
Bromocresol Lilla natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368967
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368967 100 mL 100ml
11490151 500 mL 500ml
11378967 6 x 100 mL 600ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038700.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-30-3
Molekylær formel C21H15Br2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 562.204
MDL nummer MFCD00148896
InChI nøgle KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
IUPAC navn natrium;2-[(E)-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-brom-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple sodium salt
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vægt 562.22
Farve Orange
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske