Få mere at vide
Bromocresol Purple, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10070070 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10070070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4330L/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 63.9°C
CAS 115-40-2
MDL nummer 11681
Emballage Amber glass bottle
Farve Blue to Violet
pH 7
Mængde 500 ml
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromocresol purple, solution 0.04%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Bromocresol purple, Sodium hydroxide