Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. p-4510210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
140g
1kg
25g
5g
Artikelnummer. 10295570
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Absorbans (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
Smeltepunkt 245.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ6-benzoxathiol-1,1-dion
Formel vægt 540.21
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Farve Pink eller laks
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver