Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm |
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Purple |
| Smeltepunkt | 245.0°C |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| IUPAC navn | 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol |
| Formel vægt | 540.21 |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple) |
| Vis mere |