Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (20 mg/L i methanol) Følger, (20 mg/L i methanol) Overholder ved 0nm |
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Purple |
| Smeltepunkt | 245,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 5,2 (gul) til pH 6,8 (lilla) |
| Farve | Pink eller laks |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: 75 g/L i ethanol (20 °C) |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Vis mere |