Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10295570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
140g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295570 5 g Glasflaske 5g
10347660 25 g Glasflaske 25g
15760809 140 g Glasflaske 140g
11926801 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10295570 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.11 DKK
    296.65 DKK / 5g
    Spare 32.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Absorbans (20 mg/L i methanol) Følger, (20 mg/L i methanol) Overholder ved 0nm
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
Smeltepunkt 245,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 5,2 (gul) til pH 6,8 (lilla)
Farve Pink eller laks
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: 75 g/L i ethanol (20 °C)
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
IUPAC navn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ6-benzoxathiol-1,1-dion
Formel vægt 540.21
Grad Ren