Få mere at vide
Bromocresol Purple Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120230 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5g
Artikelnummer. 15693820
Brand: Honeywell-Fluka 326425G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
Smeltepunkt 240°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Formel vægt 540.22g/mol
Emballage Glasflaske
Egnethed Complies for change range
pH 5.2 to 6.8 (yellow to purple)
Mængde 5 g