Få mere at vide
Bromocresol lilla indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15673820
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15673820 1 kg Glasflaske 1kg
15693820 5 g Glasflaske 5g
15683820 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15673820 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 326421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21945.00 DKK
    18119.02 DKK / 1kg
    Spare 3825.98 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
Smeltepunkt 240 °C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Emballage Glasflaske
Egnethed Opfylder for ændring af rækkevidde
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Farve Dark Purple
pH 5,2 til 6,8 (gul til lilla)
Mængde 1 kg
Formel vægt 540,22 g/mol
Grad Indicator