Få mere at vide
Bromocresol purple, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440942 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11440942 5 g
11450942 25 g
11460942 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440942 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219508005
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC navn 3,3-bis(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ6-benzoxathiol-1,1-dion
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol purple
Formel vægt 540.24
Farve Brun til lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver