Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484097
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484097 50 g 50g
11474097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484097 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A19530.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540,22 g/mol
Det bruges som en pH-indikator og til at måle serumalbuminkoncentrationer. Det bruges som en pH-indikator (5,2-6,8: gul til blå-lilla) og bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af serum-albumin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en pH-indikator og til at måle serumalbuminkoncentrationer. Det bruges som en pH-indikator (5,2-6,8: gul til blå-lilla) og bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af serum-albumin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol (80 mg/ml), alkohol, methanol (4 mg/ml), methylcellosolve (300 mg/ml) og fortyndede alkalier.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 5,2 (gul) til pH 6,8 (lilla)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol (80 mg/ml), alkohol, methanol (4 mg/ml), methylcellosolve (300 mg/ml) og fortyndede alkalier.
Mængde 50 g
Formel vægt 540.24