Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Lilla, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474097
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474097 10 g 10g
11484097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474097 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A19530.09
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540,22 g/mol
Det bruges som en pH-indikator og til at måle serumalbuminkoncentrationer. Det bruges som en pH-indikator (5,2-6,8: gul til blå-lilla) og bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af serum-albumin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en pH-indikator og til at måle serumalbuminkoncentrationer. Det bruges som en pH-indikator (5,2-6,8: gul til blå-lilla) og bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af serum-albumin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol (80 mg/ml), alkohol, methanol (4 mg/ml), methylcellosolve (300 mg/ml) og fortyndede alkalier.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 5,2 (gul) til pH 6,8 (lilla)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 115-40-2
Molekylær formel C21H16Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 540.22
MDL nummer MFCD00011681
InChI nøgle ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Purple
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol (80 mg/ml), alkohol, methanol (4 mg/ml), methylcellosolve (300 mg/ml) og fortyndede alkalier.
Mængde 10 g
Formel vægt 540.24
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.