Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grøn, Vandopløselig, Indikator
Artikelnummer. 10337660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337660 25 g Glasflaske 25g
10153200 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337660 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67763-24-0
Molekylær formel C21H13Br4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 720.00
MDL nummer MFCD00148898
InChI nøgle HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
IUPAC navn natrium;2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolat
SMIL [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green, sodium salt
Klarhed (0.1% in water) clear
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 720
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Visuel overgangsinterval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Farve Sort/grøn til brun
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver