Få mere at vide
Bromocresol Green, TRC
Artikelnummer. 30348093
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30348093 10 g
1 options
Artikelnummer. 30348093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68333310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol green
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21 H14 Br4 O5 S
Mængde 10 g
Synonym Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG
InChI formel InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
SMIL Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 698.01
Formel vægt 693.7295