Få mere at vide
Bromocresol Green, TRC
Artikelnummer. 30343904
Skift visning
Mængde:
5 g
Produktkode Mængde
30343904 5 g
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30343904 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB6833335G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol green
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21 H14 Br4 O5 S
Mængde 5 g
Synonym Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG
InChI formel InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
SMIL Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 698.01
Formel vægt 693.7295