Få mere at vide
Bromocresol Green, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Green |
| Smeltepunkt | 217°C to 218°C |
| MDL nummer | MFCD00005874 |
| Synonym | Bromocresol green, 3,3′,5,5′-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein, BCG, Bromocresol green |
| Mængde | 1 g |